Learn More
Kreatinin, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11443370 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11443370 10 g
11453370 25 g
11463370 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443370 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210142310
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Kreatinin ist ein nützlicher Marker zur Normalisierung der Konzentrationen anderer im Urin vorkommender Moleküle.
  • Kreatinin ist ein nützlicher Marker zur Normalisierung der Konzentrationen anderer im Urin vorkommender Moleküle.
  • Veränderte Kreatininwerte können mit Erkrankungen in Zusammenhang stehen, die zu einer verminderten Nierendurchblutung führen, wie beispielsweise Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-27-5
Summenformel C4H7N3O
Molekulargewicht (g/mol) 113.12
MDL-Nummer MFCD00059730
InChI-Schlüssel DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym creatinine, 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one, 1-methylglycocyamidine, 1-methylhydantoin-2-imide, creatinine,heated, 4h-imidazol-4-one, 2-amino-1,5-dihydro-1-methyl, 2-amino-1-methylimidazolin-4-one, creatinina, kreatinin, unii-ayi8ex34eu
PubChem CID 588
ChEBI CHEBI:16737
IUPAC-Name 2-Amino-3-Methyl-4H-Imidazol-5-on
SMILES CN1CC(=O)N=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CREATININE
Schmelzpunkt 295°C (literature)
Farbe Weiß
Strukturformel C4H7N3O
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in 12 parts water; slightly soluble in ethanol; practically insoluble in acetone, ether, chloroform.
Formelmasse 113.1
Reinheit (%) 98.5 to 102.0%
Güte Anhydrisch
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Creatinine Anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-imino-1-methylimidazolidin-4-one