Learn More
Kreatinin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Creatinine levels in blood and urine may be used to calculate the creatinine clearance (CrCl), which reflects the glomerular filtration rate (GFR), an important clinical index of renal function. It is a substrate for creatininase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kreatininspiegel in Blut und Urin können zur Berechnung der Kreatinin-Clearance (CrCl) verwendet werden, die die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) widerspiegelt, einem wichtigen klinischen Index der Nierenfunktion. Es ist ein Substrat für Kreatininase.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (90 mg/ml bei 20 °C), Alkohol (leicht), Ethanol (leicht). Unlöslich in Aceton und Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Kreatininspiegel in Blut und Urin können zur Berechnung der Kreatinin-Clearance (CrCl) verwendet werden, die die glomeruläre Filtrationsrate (GFR) widerspiegelt, einem wichtigen klinischen Index der Nierenfunktion. Es ist ein Substrat für Kreatininase.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (90 mg/ml bei 20 °C), Alkohol (leicht), Ethanol (leicht). Unlöslich in Aceton und Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken und unter gut versiegelten Bedingungen lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Creatinine |
Schmelzpunkt | ∼255°C (decomposition) |
pH | 7.5 to 8.5 |
Geruch | Odorless |
Menge | 10 g |
Beilstein | 112061 |
Merck Index | 14,2569 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (90mg/ml at 20°C),alcohol (slightly),and ethanol (slightly). Insoluble in acetone,and chloroform. |
Formelmasse | 113.12 |
Reinheit (%) | 98% |