Learn More
Kreatin, TRC
Artikelnummer. 17948314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17948314 1 g 1 Gramm
17967454 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17948314 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC7814831G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-00-1
Summenformel C4 H9 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 131.13
Synonym Creatine (8CI), N-(Aminoiminomethyl)-N-methylglycine, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid, Cosmocair C 100, Kre-Alkalyn, Methylguanidoacetic acid, N-Methyl-N-guanylglycine, NSC 8752, Neotine, Phosphagen, Tego Cosmo C 100, [N-(Amidino)-N-methylamino]acetic acid
IUPAC-Name 2-[Carbamimidoyl(methyl)amino]essigsäure
SMILES CN(CC(=O)O)C(=N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Creatine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H9N3O2/c1-7(4(5)6)2-3(8)9/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9)
Formelmasse 131.0695
Reinheit (%) >95%