Learn More
Kreatinphosphat Dinatriumsalz Tetrahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10616794 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
2 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 10616794
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 71519-72-7 | C4H8N3Na2O5P | 255.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71519-72-7
Summenformel C4H8N3Na2O5P
Molekulargewicht (g/mol) 255.08
MDL-Nummer MFCD00150192
InChI-Schlüssel RNTXMYSPASRLFT-UHFFFAOYSA-L
Synonym creatine phosphate sodium salt
PubChem CID 91884830
SMILES [Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(N)=NP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Na2O3PNHC(NH)N(CH3)CH2COOH·4H2O
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless solution
IUPAC-Name disodium ({amino[(carboxymethyl)(methyl)amino]methylidene}amino)phosphonate
Formelmasse 327.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver