Learn More
Creatin-Phosphat-Dinatriumsalz-Tetrahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Creatine phosphate disodium salt acts as a substrate for creatine kinase determinations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Creatin-Phosphat-Dinatriumsalz dient als Substrat zur Bestimmung der Kreatinkinase.
Löslichkeit
Löslich in Wasser .0.1 g/ml.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Säuren. Vor Sonnenlicht schützen.
Creatin-Phosphat-Dinatriumsalz dient als Substrat zur Bestimmung der Kreatinkinase.
Löslichkeit
Löslich in Wasser .0.1 g/ml.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Säuren. Vor Sonnenlicht schützen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate |
| Prozentgehaltsbereich | ≥98% |
| Menge | 25 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water.0.1g/mL. |
| Formelmasse | 327.14 (255.07 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | ≥98% |
| Physikalische Form | Pulver |