Learn More
Creatin-Phosphat-Dinatriumsalztetrahydrat, ≥98 %, Affymetrix/USB™
Artikelnummer. 15815118 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15815118
Marke: Thermo Scientific J13920.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71519-72-7
Summenformel C4H8N3Na2O5P
Molekulargewicht (g/mol) 255.08
MDL-Nummer MFCD00150192
InChI-Schlüssel RNTXMYSPASRLFT-UHFFFAOYSA-L
Synonym creatine phosphate sodium salt, Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate
PubChem CID 131887655
IUPAC-Name Dinatriumtetrahydrat({amino[(carboxymethyl)(methyl)amino]methyliden}amino)phosphonat
SMILES [Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(N)=NP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Creatine Phosphate Disodium Salt Tetrahydrate
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Formelmasse 327.14
Reinheit (%) ≥98%