Learn More
Sel disodique de phosphocréatine tétrahydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11458296
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11458296
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15362.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 71519-72-7 | C4H8N3Na2O5P·4H2O
Creatine phosphate disodium salt acts as a substrate for creatine kinase determinations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel disodique de phosphocréatine est utilisé comme substrat pour la détermination de la créatine kinase.
Solubilité
Soluble dans l’eau .0.1 g/ml.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes et les acides forts. Ne pas exposer en plein soleil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71519-72-7
Formule moléculaire C4H8N3Na2O5P·4H2O
Numéro MDL MFCD00150192
Synonyme Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.0.1g/mL.
Poids de la formule 327.14 (255.07 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis