Learn More
Abeba™ Crawler ALU 4883 Schuhe
Die Zehenkappe aus Aluminium bietet leichten Zehenschutz. Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 4883/39
Additional Details : Gewicht : 1.24000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- Glattleder
- Schwarz/weiß
- Aluminium-Zehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Metallfrei, durchstechsicher
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3577)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Nicht mehr angebotenes Modell
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S1P SRCi> | |
Leder | |
Rutschfest | |
4883 |
Schwarz | |
39 | |
Polyurethan | |
Aluminium |