Learn More
Abeba™ Crawler ALU 4580 Schuhe
Die Zehenkappe aus Aluminium bietet leichten Zehenschutz. Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 4580/37
Additional Details : Gewicht : 1.23000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Glattleder, weiß/blau
- Aluminium-Zehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3577)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Nicht mehr angebotenes Modell
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
4580 |
Weiß | |
37 | |
Polyurethan | |
Aluminium |