Learn More
Abeba™ Crawler ALU 4571 Schuhe
Die Zehenkappe aus Aluminium bietet leichten Zehenschutz. Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 4571/48
Additional Details : Gewicht : 1.26000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velours mit atmungsaktiven Textileinlagen
- Schwarz/blau
- Aluminium-Zehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3577)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
- Kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Velour | |
Rutschfest | |
4571 |
Schwarz | |
48 | |
Polyurethan | |
Aluminium |