Learn More
Abeba™ Crawler ALU 4570 Schuhe
Die Zehenkappe aus Aluminium bietet leichten Zehenschutz. Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 4570/48
Additional Details : Gewicht : 1.23200kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Glattes Leder mit atmungsaktiven Textileinlagen
- Weiß
- Aluminium-Zehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3577)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
- Nicht mehr angebotenes Modell
- Kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
4570 |
Weiß | |
48 | |
Polyurethan | |
Aluminium |