Learn More
Abeba™ Crawler ALU 4570 Schuhe
Die Zehenkappe aus Aluminium bietet leichten Zehenschutz. Behandelt mit Sanitized™.
Marke:  Abeba™ 4570/46
Additional Details : Gewicht : 1.23200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15611618
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Glattes Leder mit atmungsaktiven Textileinlagen
  • Weiß
  • Aluminium-Zehenkappe
  • Geschäumte PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3577)
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Schrittbereich mit Schnürung
  • Reflektierendes Material
  • Nicht mehr angebotenes Modell
  • Kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Leder
Rutschfest
4570
Weiß
46
Polyurethan
Aluminium