Learn More
Abeba™ Crawler ALU 4502 Schuhe
Die Zehenkappe aus Aluminium bietet leichten Zehenschutz. Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 4502/36
Additional Details : Gewicht : 1.24000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Mikrofaser schwarz/rot
- Aluminium-Zehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3577)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
- Oberteil einteilig
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
4502 |
Schwarz | |
36 | |
Polyurethan | |
Aluminium |