Learn More
Abeba™ Crawler ALU 34511 Schuhe
Elektrostatisch ableitender Schuh, Sanitized™ behandelt. Einschließlich TPU-Sohle mit extrem hoher Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 34511/44
Additional Details : Gewicht : 1.26000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Mikrofaser mit atmungsaktiven Textileinlagen
- Schwarz/Blau
- Aluminium-Zehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3577)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
- Nicht mehr angebotenes Modell
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
34511 |
Schwarz, Blau | |
44 | |
Polyurethan | |
Aluminium |