Learn More
Abeba™ Crawler ALU 34502 Schuhe
Elektrostatisch ableitender Schuh, Sanitized™ behandelt. Einschließlich TPU-Sohle mit extrem hoher Rutschfestigkeit.
Marke: Abeba™ 34502/41
Additional Details : Gewicht : 1.24000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Mikrofaser schwarz/rot
- Aluminium-Zehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3577)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
- Oberteil einteilig
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
34502 |
Schwarz | |
41 | |
Polyurethan | |
Aluminium |