Learn More
Slice™ Craft Messer
Artikelnummer. 16443649
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau/Orange
Schwarz/Orange
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16443649 Grau/Orange 1 Stück
16413639 Schwarz/Orange 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16443649 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10589
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.29 CHF
    21.52 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.77 CHF
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit strapazierfähigem Griff, Kreuzschraffierung und nicht wegrollendem Design mit Sicherheitskappe. Die finger-friendly™ Klinge besteht aus moderner Keramik
  • Klingentyp: Gerade Schneide, abgerundete Spitze
  • Grifftyp: Feste Position
  • Nicht wegrollender Griff mit Kreuzschraffierung
  • Finger-friendly™ Die Schneide bleibt 11x länger scharf.
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Nicht funkende, nicht leitende Klinge
  • Beinhaltet eine 10518 Klinge mit gerader Schneide und abgerundeter Spitze.
  • Beidhändig verwendbar
  • Kein Werkzeugschneidenwechsel
  • Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
Spezifikation
Grifftyp Feststehende Klinge, nicht wegrollender Griff mit Kreuzschraffierung
Produkttyp Craft Messer
Zur Verwendung mit (Geräte) Slice™ Klingen: 10518, 10519, 10520, 10532, 10534, 10535, 10536
Länge (angloamerikanisch) 6,5 in.
Länge (metrisch) 165 mm
Material GFN, Messing, Polypropylen, Zirkonoxid
Farbe Grau/Orange
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Enthält 1 gerade Keramikklinge mit abgerundeter Spitze
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 0,74 oz.
Gewicht (metrisch) 21 g
Breite (angloamerikanisch) 0,46 in.
Breite (metrisch) 11,6 mm