missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CRACC/SLAMF7 Antibody (235614), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB1906W
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CRACC/SLAMF7 Monoclonal antibody specifically detects CRACC/SLAMF7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| CRACC/SLAMF7 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 235614 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| 19A, CD2 subset 1, CD2-like receptor activating cytotoxic cells, CD319, CD319 antigen, CRACCCD2-like receptor-activating cytotoxic cells, CS119A24 protein, Membrane protein FOAP-12, Novel Ly9, novel LY9 (lymphocyte antigen 9) like protein, Protein 19A, SLAM family member 7 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CRACC/SLAMF7, Lys27-Ser225, Accession # Q9NQ25 | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 57823 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur