Learn More
Isofield™ CR++ Sterile Latex-Reinraumhandschuhe - Kompatibel mit Reinraumklasse A/B
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30178893
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Packungsgröße:
100 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30178893 8,5 100 Paare
30178820 6,5 100 Paare
18825311 7 100 Paare
18835311 7,5 100 Paare
18845311 8 100 Paare
18855311 9 100 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30178893 Lieferant Isofield™ Lieferanten-Nr. 1036085
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vollständiger Schulterschutz für GMP Note A und B, ISO Reinräume der Klasse 4. Dieser extra lange und saubere Latexhandschuh wird dreifach in deionisiertem Wasser gewaschen und hat eine Oberfläche, die glatt genug ist, um ihn zweimal hintereinander anzuziehen. Jede Charge CR++ wird auf Endotoxin getestet und weist sehr geringe Mengen an nachweisbarem Protein auf.
  • Sterile Latex-Reinraumhandschuhe
  • 600 mm (24 in.) Schulterlang
  • Handspezifisch
  • Naturfarben
  • Texturierte Handfläche und Finger
  • Bündchen mit Rollrand
  • Geringe Endotoxinkonzentrationen
  • Gammabestrahlung, mindestens 25 kGy
  • Sterilitätssicherungsstufe 10-6
  • Proteingehalt unter 50 μg/g
  • IPA-beständige Tintenbeutel
  • Akzeptables Qualitätsniveau (AQL) 0,65
  • Niedrige Partikelanzahl ≥ 0,5 μm (Zählungen/ cm² ) < 1200
  • Chemikalienspritzschutz Typ B (K, P, T)
Technische und Dokumentationskonformität
  • COA, COC, COI – online zum Download verfügbar
  • Der QR-Code auf den Kartons ermöglicht den sofortigen Dokumentenabruf.
  • Chemische Unschädlichkeit EN ISO 21420:2020
  • Größenangaben und Geschicklichkeit EN ISO 21420:2020 und EN ISO 374-2:2019
  • Luft- und Wasserleck EN ISO 374-2:2019
  • Chemischer Abbau EN ISO 374-4:2019
  • Chemische Permeation EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viruspenetration EN 16604:2004
  • Endotoxintest EN 455-3
  • Sterilitätsvalidierungstest EN ISO 11137 Teil 2:2015
  • EU-Baumusterzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen von Anhang II der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 als Produkt der Kategorie III
  • UKCA-Typenzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (2016/425) in der in britisches Recht übernommenen und geänderten Fassung als Produkt der Kategorie III.
Spezifikation
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Nein
AQL 0.65
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 7,87 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Hand Spezifisch
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Reinraum
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 6,69 mil
Palm Thickness (Metric) 0.18 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 8,5
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 4,72 mil
Dicke (metrisch) 0.12 mm
Grip Design Texturiert
Verpackungsart Einzelpaar-Packungen
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (metrisch) 600 mm