Learn More
Isofield™ CR+ Sterile Latex-Reinraumhandschuhe - Kompatibel mit Reinraumklasse A/B
Beschreibung
- Sterile Latex-Reinraumhandschuhe
- 400 mm (16 in.) Ellenbogenlänge
- Beidseitig tragbar
- Naturfarben
- Texturierte Handfläche und Finger
- Bündchen mit Rollrand
- Geringe Endotoxinkonzentrationen
- Sterilitätssicherungsstufe 10-6
- Proteingehalt unter 50 μg/g
- Doppelt anziehbar
- IPA-beständige Tintenbeutel
- Akzeptables Qualitätsniveau (AQL) 0,65
- Niedrige Partikelanzahl ≥ 0,5 μm (Zählungen/ cm² ) < 1200
- Chemikalienspritzschutz Typ B (K, P, T)
Technische und Dokumentationskonformität
- COA, COC, COI – online zum Download verfügbar
- Der QR-Code auf den Kartons ermöglicht den sofortigen Dokumentenabruf.
- Chemische Unschädlichkeit EN ISO 21420:2020
- Größenangaben und Geschicklichkeit EN ISO 21420:2020 und EN ISO 374-2:2019
- Luft- und Wasserleck EN ISO 374-2:2019
- Chemischer Abbau EN ISO 374-4:2019
- Chemische Permeation EN 16523-1:2015+A1:2018
- Viruspenetration EN 16604:2004
- Endotoxintest EN 455-3
- Sterilitätsvalidierungstest EN ISO 11137 Teil 2:2015
- EU-Baumusterzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen von Anhang II der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 als Produkt der Kategorie III
- UKCA-Typenzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (2016/425) in der in britisches Recht übernommenen und geänderten Fassung als Produkt der Kategorie III.
Spezifikation
Spezifikation
| Chlorinated | Ja |
| Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Nein |
| AQL | 0.65 |
| Farbe | Naturfarben |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
| Finger Thickness (English) | 7,87 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.20 mm |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Mehr anzeigen |