Learn More
Isofield™ CR+ Sterile Latex-Reinraumhandschuhe - Kompatibel mit Reinraumklasse A/B
BIOPHARMA
Product Code. 18856401
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Unit Size:
200 Paare
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe Unit Size
18856401 Mittel 200 Paare
18866401 Klein 200 Paare
18846401 Groß 200 Paare
18876401 Extragroß 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 18856401 Supplier Isofield™ Supplier No. 10040M
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hervorragender Ellbogenschutz für GMP Note A und B, ISO Reinräume der Klasse 4 und höher. Der ultrareine Latexhandschuh wird dreifach in deionisiertem Wasser gewaschen und hat eine Oberfläche, die glatt genug ist, um ihn zweimal hintereinander anzuziehen. Jede Charge CR+ wird auf Endotoxin getestet und weist sehr geringe Mengen an nachweisbarem Protein auf.
  • Sterile Latex-Reinraumhandschuhe
  • 400 mm (16 in.) Ellenbogenlänge
  • Beidseitig tragbar
  • Naturfarben
  • Texturierte Handfläche und Finger
  • Bündchen mit Rollrand
  • Geringe Endotoxinkonzentrationen
  • Sterilitätssicherungsstufe 10-6
  • Proteingehalt unter 50 μg/g
  • Doppelt anziehbar
  • IPA-beständige Tintenbeutel
  • Akzeptables Qualitätsniveau (AQL) 0,65
  • Niedrige Partikelanzahl ≥ 0,5 μm (Zählungen/ cm² ) < 1200
  • Chemikalienspritzschutz Typ B (K, P, T)
Technische und Dokumentationskonformität
  • COA, COC, COI – online zum Download verfügbar
  • Der QR-Code auf den Kartons ermöglicht den sofortigen Dokumentenabruf.
  • Chemische Unschädlichkeit EN ISO 21420:2020
  • Größenangaben und Geschicklichkeit EN ISO 21420:2020 und EN ISO 374-2:2019
  • Luft- und Wasserleck EN ISO 374-2:2019
  • Chemischer Abbau EN ISO 374-4:2019
  • Chemische Permeation EN 16523-1:2015+A1:2018
  • Viruspenetration EN 16604:2004
  • Endotoxintest EN 455-3
  • Sterilitätsvalidierungstest EN ISO 11137 Teil 2:2015
  • EU-Baumusterzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen von Anhang II der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 als Produkt der Kategorie III
  • UKCA-Typenzertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
  • Erfüllt die geltenden grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (2016/425) in der in britisches Recht übernommenen und geänderten Fassung als Produkt der Kategorie III.
Specifications
Chlorinated Ja
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Nein
AQL 0.65
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 7,87 mil
Finger Thickness (Metric) 0.20 mm
Hand Beidseitig tragbar
Zur Verwendung in Laboren/Reinräumen Reinraum
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (English) 6,69 mil
Palm Thickness (Metric) 0.17 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe Mittel
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 4,33 mil
Dicke (metrisch) 0.11 mm
Grip Design Texturiert
Verpackungsart Einzelpaar-Packungen
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 400 mm