Learn More
CPT2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
256.00 CHF - 700.00 CHF
Spezifikation
Antigen CPT2
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:500, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30231535
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38018-100ul
100 μL
700.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30229809
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38018-20ul
20 μL
256.00 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
CPT2 Polyclonal antibody specifically detects CPT2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
CPT2
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
1376
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:100 - 1:500, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
carnitine O-palmitoyltransferase 2, mitochondrial, carnitine palmitoyltransferase 2, Carnitine palmitoyltransferase IIEC 2.3.1.21, CPT II, CPT1, CPTASE
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 420-658 of human CPT2 (NP_000089.1).,, Sequence:, VALDKQNKHTSYISGPWFDMYLSARDSVVLNFNPFMAFNPDPKSEYNDQLTRATNMTVSAIRFLKTLRAGLLEPEVFHLNPAKSDTITFKRLIRFVPSSLS
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.