Learn More
R&D Systems™ CPT 11
Artikelnummer. 18752534
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18752534 10 mg 10 Milligramm
18712624 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18752534 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2688/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    274.00 CHF
    258.30 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 15.70 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA topoisomerase I inhibitor; antitumor
Inhibitor of DNA topoisomerase I that displays antitumor activity against a range of tumor types. Active metabolite available ( SN 38, Cat. No. 2684).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100286-90-6
Summenformel C33H39ClN4O6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CPT 11
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 623.14
Reinheit >99%
Molekulargewicht 623.15