Learn More
Molecular Probes™ CPM (7-Diethylamino-3-(4'-Maleimidylphenyl)-4-Methylcoumarin)
CPM (7-Diethylamino-3-(4'-Maleimidylphenyl)-4-Methylcoumarin)
Marke: Molecular Probes™ D346
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Das Thiol-reaktive Cumarin, CPM, ist sehr schwach fluoreszierend, bis es mit Thiolen reagiert, wodurch ein Konjugat mit Anregung/Emission Maxima von ∼384/470 nm produziert wird.Spezifikation
CPM (7-Diethylamino-3-(4'-Maleimidyphenyl)-4-Methylcoumarin), 25 mg, fest, Methylcoumarin-Farbstoff, Molekulargewicht 402.45, chemische Thiol-Reaktivität, Anregungs-/Emissionwellenlänge384/470 nm, für die Markierungschemie, Proteinmarkierung und Vernetzung | |
Markierungschemie, Proteinmarkierung und Vernetzung | |
CPM (7-Diethylamino-3-(4'-Maleimidyphenyl)-4-Methylcumarin) | |
-5°bis -30 °C | |
Gelb | |
384 |
Fest | |
25 mg | |
402.45 kDa | |
Methylcumarin | |
470 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.