missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPLX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16896503 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16896503 20 μL 20 Mikroliter
16886503 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16896503 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 102462AP20UL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CPLX1 encoded by the complexin/synaphin gene family are cytosolic proteins that function in synaptic vesicle exocytosis. These proteins bind syntaxin, part of the SNAP receptor. The protein product of this gene binds to the SNAP receptor complex and disrupts it, allowing transmitter release.

Spezifikation

Antigen CPLX1
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.13 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen CPLX1
Gen-Zugriffsnummer O14810, P63040, P63041
Gen-Alias complexin 1, Complexin I, complexin1, CPLX1, CPX I, CPX1, Synaphin 2
Gensymbole Cplx1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen CPLX1 Fusion Protein Ag0387
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10815, 12889, 64832
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.