missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPEB4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 25342-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
There are 3 named isoforms produced by alternative splicing.Spezifikation
| CPEB4 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CPEB4 | |
| CPE binding protein 4, CPE BP4, CPEB4, hCPEB 4, KIAA1673 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 303010, 67579, 80315 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.51 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q17RY0, Q7TN98 | |
| Cpeb4 | |
| Peptide | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur