Learn More
Chemsplash CPE-Überschuh aus komprimiertem Polyethylen – maschinell hergestellt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058405
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Packungsgröße:
2000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30058405 Blau 2000 Stück
30058232 Weiß 2000 Stück
30058460 Rot 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30058405 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2522.300.999
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Elastischer Überschuh in 3 g. 16 in. komprimiertes Polyethylenmaterial.
Elastischer Überschuh
  • 3 g/m² komprimiertes Polyethylenmaterial
  • 16 in. Lang
  • Elastische Knöchel
  • Heißversiegelte Nähte
  • PFAS-frei
Beschreibung: Elastischer Überschuh aus 3 Gramm blauem, komprimiertem Polyethylenmaterial. Bildet eine Barriere über Ihrem Schuhwerk. Die Länge von 16 in. bietet Eignung für alle Schuhgrößen. Ideal, um sauberes Schuhwerk sauber zu halten oder um saubere Böden von schmutzigem Schuhwerk zu befreien.
Spezifikation
Größe 3 g
Material Komprimiertes Polyethylen
Latex Free Ja
Beschichtung Polyethylen
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Elastische Beinabschlüsse
Sohlenart Glatt
Widerstand Flüssig
Produkttyp Schuhüberzieher