Learn More
Cole-Parmer™ CPC Klemmverschraubungsgehäuse mit Ventil
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/4 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- CPC Klemmverschraubungsgehäuse mit Ventil
- Konstruktion aus Acetal, Buna N
- Für die Verwendung mit 1/4 Zoll‑Schläuchen
- Bei Schnellkupplungen mit Standarddurchfluss müssen Gehäuse und Einsatz dieselbe Durchflussgröße haben
- Zum Anschluss des Fittings Einsatz in das Gehäuse stecken
- Die Fittinghälften rasten sofort ein
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Schnellkupplung x Verdichtungsverbindung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Acetal |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 0.18 Zoll |
| Gesamtlänge (metrisch) | 4.62 cm |
| Schlauchgröße | 1/4 Zoll |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Material (Dichtung) | Buna N |
| Maximaler Druck | 120 psi |
| Vakuumstärke | 28 Zoll Hg |
| Mehr anzeigen |