Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung, Schlauchverbinderbuchse mit Ventil
Click to view available options
Anschlusstyp:
1/4 Zoll
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Den Einsatz in das Gehäuse stecken, um das Fitting anzuschließen.
- Die Fittinghälften rasten sofort ein.
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken.
- Das federbetätigte Ventil in den einzelnen Fittinghälften dichtet den Durchflussweg ab.
- Gerade Fittings ohne Absperrventile sind ebenfalls erhältlich.
- Alle Fittinggehäuse verfügen über 316-Edelstahlfedern und -verriegelungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Klemmverschraubungsgehäuse |
| Farbe | Weiß |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 1810 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 82 °C |
| Anschlusstyp | 3/8 Zoll |
| Beschreibung | Schnellkupplung x Schnellanschluss |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Material | Acetal |
| Druck | 120 psi |