Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung, Rohradapterbuchsen aus Polypropylen
Artikelnummer. p-7116371
3/4 in., 1 Stück
Click to view available options
Gewindegröße:
1/2 in.
3/4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15447053
Marke: Cole-Parmer™ 3130307
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage
  • Schnellkupplungen mit hohem Durchfluss bestehen aus einem Gehäuse und einem Einsatz (Fittinghälften separat bestellen)
  • Zum Anschließen den Einsatz in das Kupplungsgehäuse stecken
  • Die Fittinghälften rasten sofort ein
  • Um die Fittinghälften zu trennen, einfach auf den Knopf am Kupplungsgehäuse drücken
  • Modelle mit Ventil verfügen über ein federbetätigtes 316-Edelstahlventil, das den Durchflussweg abdichtet, wenn die Fittinghälften nicht verbunden sind
  • Alle Fittinggehäuse verfügen über 316 Edelstahlverriegelungsfedern und EPDM-Dichtungen
Spezifikation
Typ Adapter
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 160 °F
Max. Temperatur (metrisch) 71 °C
Gewindegröße 3/4 in.
Anschlusstyp Schnellkupplung, 3/4 Zoll
Beschreibung Schnellkupplung x NPT(M)-Anschluss
Sterilisationsmethode Ethylenoxid (ETO) oder Gamma
Material Polypropylen
Druck 60 psi
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung, Rohradapterbuchsen aus Polypropylen >