Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung, Rohradapterbuchsen aus Polypropylen
Click to view available options
Gewindegröße:
1/2 in.
3/4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schnellkupplungen mit hohem Durchfluss bestehen aus einem Gehäuse und einem Einsatz (Fittinghälften separat bestellen)
- Zum Anschließen den Einsatz in das Kupplungsgehäuse stecken
- Die Fittinghälften rasten sofort ein
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach auf den Knopf am Kupplungsgehäuse drücken
- Modelle mit Ventil verfügen über ein federbetätigtes 316-Edelstahlventil, das den Durchflussweg abdichtet, wenn die Fittinghälften nicht verbunden sind
- Alle Fittinggehäuse verfügen über 316 Edelstahlverriegelungsfedern und EPDM-Dichtungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 160 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 71 °C |
| Gewindegröße | 1/2 in. |
| Anschlusstyp | Schnellkupplung, 1/2 Zoll |
| Beschreibung | Schnellkupplung x NPT(M)-Anschluss |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid (ETO) oder Gamma |
| Material | Polypropylen |
| Druck | 60 psi |