Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung für Polycarbonat-Anschlüsse
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/2 Zoll
Beschreibung
- Alle Schnellkupplungen aus Kunststoff erfordern ein Standardgehäuse und einen Standardeinsatz oder ein großes Fittinggehäuse und einen großen Einsatz (separat bestellen).
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung drücken.
- Erhältlich in Polycarbonat (PC), Azetal und Polysulfon (PSF).
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Polycarbonat |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -40 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Schlauchgröße | 1/2 Zoll |
| Schlauchanschluss | 1/2 in. |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, Ethylenoxid oder Gamma |
| Farbe | Weiß |
| Maximaler Druck | 125 psi |
| Mehr anzeigen |