Learn More
Cole-Parmer™ CPC Schnellkupplung für Schlauchanschluss, Wandmontage
Click to view available options
Material:
Acetal
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- CPC Schnellkupplung für Schlauchanschluss, Wandmontage
- Bei Schnellkupplungen mit Standarddurchfluss müssen Gehäuse und Einsatz dieselbe Durchflussgröße haben
- Zum Anschluss des Fittings Einsatz in das Gehäuse stecken
- Die Fittinghälften rasten sofort ein
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Schnellkupplung x Anschluss, Verbindung ohne Ventil |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Acetal |
| Auslassanschluss | 1/4 Zoll |
| Anschlussgröße | 1/4 in. |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Gewindegröße | 1/4 Zoll |
| Material (Dichtung) | Buna N |
| Maximaler Druck | 120 psi |
| Vakuumstärke | 28 Zoll Hg |
| Mehr anzeigen |