Learn More
Cole-Parmer™ Schlauchanschluss-Einsatz für CPC Schnellkupplung
Click to view available options
Schlauchanschluss:
1/4 in.
1/8 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- CPC-Schnellkupplungseinsatz für Schlauchanschlusstülle
- Bei Schnellkupplungen mit Standarddurchfluss müssen Gehäuse und Einsatz dieselbe Durchflussgröße haben
- Zum Anschluss des Fittings Einsatz in das Gehäuse stecken
- Die Fittinghälften rasten sofort ein
- Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Polypropylen |
| Schlauchgröße | 1/4 Zoll |
| Schlauchanschluss | 1/4 in. |
| Auslassanschluss | 1/4 Zoll |
| Anschlussgröße | 1/4 in. |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid, Gamma |
| Material (Dichtung) | EPR |
| Maximaler Druck | 100 psi |
| Mehr anzeigen |