Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Polypropylen-Bördelverschraubung mit Ventil, in Reihe
Artikelnummer. 11776128
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11776128
Marke: Cole-Parmer™ 3160317
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schnellkupplungsanschlüsse sind praktisch, wirtschaftlich und lassen sich mit einem Klick abnehmen
  • Für ChemQuik Schnellkupplungen müssen Fittinggehäuse und Einsatz von der gleichen Größe sein (separat bestellen).
  • Zu 100 % metallfrei.
  • Einhändige Bedienung.
  • Ventile schalten den Durchfluss ab, wenn Fitting getrennt wird.
  • Schlauchverbindungen können ohne den Schlauch vom Fitting zu trennen hergestellt und getrennt werden.
  • Eigene Kombinationen für mehr Flexibilität möglich.
  • Einfaches und intuitives Umschalten der Leitungen, um Ausfallzeiten zu verringern und die Effizienz zu steigern.
  • Weniger verschüttete Flüssigkeiten mit diesen Fittings mit Ventil für mehr Sicherheit.
  • Wählen Sie aus verschiedenen Materialien, unter anderem Schnellkupplungen aus Kunststoff.
  • Erhältlich mit Stecknippel, Rohr, Klemmverschraubung und mehr.
Spezifikation
Beschreibung Schnellkupplung x Signal
Material Polypropylen
Produkttyp Bördelverschraubung, mit Ventil, 1/4 Zoll AD (Polypropylen)