Learn More
CPC Colder Products Company™ Schnellverschlusskupplungen, NS4-Serie
Aus Polypropylen. CPC Colder Products Company™ NS4 Serie Schnellverschlusskupplungen bestehen aus Polypropylen. Temperaturbereich: von 0 °C bis 71 °C, Druckbereich: bis zu 120 psi oder 8.3 bar.
Marke:  CPC Colder Products Company™ NS4D10004
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11930247
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
VORSICHT: Der Druck, die Temperatur, Chemikalien und die Betriebsumgebung können das Leistungsverhalten von Kupplungen beeinträchtigen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung von Colder-Produkten unter den eigenen Anwendungsbedingungen zu prüfen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Polypropylen
  • -0 °C bis 71 °C
  • Montage: Gewinde
  • Druckbereich: Vakuum bis 120 psi, 8.3 bar
  • Auslaufen: < 0.10 cc pro Trennung, 0.10 cc pro Anschluss
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
58 mm
32 °F
0.25 Zoll NPT
1.05 Zoll
Grau mit Umspritzung in Dunkelgrau
160 °F
NPT-Kupplungsgehäuse mit Ventil
2.31 Zoll
6.4 mm
0 °C
26.6 mm
Absperrventile
120 psi
71 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CPC Colder Products Company™ Schnellverschlusskupplungen, NS4-Serie > Kupplungsgehäuse 1/4 NPT