Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ NS4 Auslaufsicherer Kupplungseinsatz mit Druckanschluss, für Plattenmontage
Auslaufsicheres Design schließt Produktverluste nahezu aus
Marke: Cole-Parmer™ 31605-13
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Unter 0.10 CFU/ ml
- Einhandbedienung.
- Die Kupplungen bestehen aus Polypropylen mit einem EPDM-O-Ring für ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
- Für ein komplettes Fitting ein Gehäuse und einen Einsatz bestellen.
- Alle Gehäuse ergeben in Kombination mit den Einsätzen ein Fitting, das für verschiedene Anwendungen geeignet ist.
Spezifikation
Kupplungseinsatz, auslaufsicher, Plattenmontage, Röhrchen mit 3/8 in. Außendurchmesser | |
3/8 Zoll | |
Schnellkupplung x Verdichtung | |
ABS-Kunststoff |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ CPC™ NS4 Auslaufsicherer Kupplungseinsatz mit Druckanschluss, für Plattenmontage > 3/8 Zoll AD
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur