Learn More
CPC™ Schnellkupplungsanschlüsse und -einsätze, MPC-Serie
Beschreibung
Diese Anschlüsse lassen sich mit einem einfachen Daumendruck auf den Riegel abtrennen. Die CPC™ Schnelltanschlüsse aus Kunststoff sind ideal für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten. Die Materialien Polycarbonat und Polysulfon weisen hervorragende Testergebnisse auf alle physikalisch-chemischen, zytotoxischen sowie extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteile auf
CPC Series couplings assure secure connections, and are easy to operate—even with gloved hands. They are reusable, yet economical enough to allow disposability.
- Material: Medical-grade ABS, polycarbonate and polysulfone
- Tubing Range: 1/4 and 3/8 in. I.D. (6.4 and 9.5mm)
- Fow Rate: Cv∽5.5 (79.25) max.
- Ergonomic thumb latch
- Audible 'click' when connected
- USP Class VI materials
- Can be sterilized by autoclave, EtO, e-beam, or gamma
- Coupling halves can be rotated when connected
- Tapered barb
- BSE/TSE free materials
- Cell culture media packaging and transfer lines
- Harvest and collection applications
- Buffer solutions
- Tube sets
- Urology drainage/collection systems
- Hypo/hyperthermia blankets
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, ADCF (frei von tierischen Komponenten) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,25 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6,4 mm |
| Material | Polycarbonat |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1,3 in. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 33 mm |
| Zur Verwendung mit | 6.4mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Beutel und Schlauchleitungen für Zellkulturmedien, Zellernte- und Zellgewinnungsanwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -40 °F |
| Mehr anzeigen |