Learn More
CPC™ Schnellkupplungsanschlüsse und -einsätze, MPC-Serie
Diese Anschlüsse lassen sich mit einem einfachen Daumendruck auf den Riegel abtrennen. Die CPC™ Schnelltanschlüsse aus Kunststoff sind ideal für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten. Die Materialien Polycarbonat und Polysulfon weisen hervorragende Testergebnisse auf alle physikalisch-chemischen, zytotoxischen sowie extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteile auf.
Marke: CPC™ 31311-52
146.59 CHF gültig bis 2025-07-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24098" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Anschlüsse lassen sich mit einem einfachen Daumendruck auf den Riegel abtrennen. Die CPC™ Schnelltanschlüsse aus Kunststoff sind ideal für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten. Die Materialien Polycarbonat und Polysulfon weisen hervorragende Testergebnisse auf alle physikalisch-chemischen, zytotoxischen sowie extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteile auf
Die CPC-Kupplungen gewährleisten eine sichere Verbindungen und sind einfach zu bedienen — auch mit Handschuhen. Sie sind wiederverwendbar und dennoch wirtschaftlich genug, um ein Wegwerfen zu ermöglichen.
- Material: ABS, Polycarbonat und Polysulfon in medizinischer Qualität
- Schlauchgrößen: 1/4 und 3/8 in. Innendurchmesser (6,4 und 9,5 mm)
- Fließrate: CV∽5,5 (79,25) max.
- Ergonomischer Flügelverschluss
- Hörbares Klicken, wenn angeschlossen
- Polystyrol gemäß USP Klasse VI
- Kann durch Autoklavieren, EtO, Elektro- oder Gammastrahlen sterilisiert werden
- Die Kupplungshälften können bei Anschluss gedreht werden
- Konischer Verbinder mit Stecktülle
- BSE/TSE-freie Materialien
- Zellkulturmedienverpackungen und Transferlinien
- Entnahme und Sammlung
- Pufferlösung
- Schlauch-Sets
- Urologie-Entwässerungs-/Entnahmesysteme
- Hypo-/Hyperthermiedecken
Spezifikation
USP Klasse VI, ADCF (frei von tierischen Komponenten) | |
Autoklavierbar | |
Platinvernetzte Silikondichtung | |
33 mm | |
Beutel und Schlauchleitungen für Zellkulturmedien, Zellernte- und Zellgewinnungsanwendungen | |
-40 °C | |
0,6 in. | |
Weiß | |
160 °F | |
In-Line-Kupplungseinsatz für Schlauchmanschette ohne Ventil |
Kupplungseinsatz | |
9,5 mm | |
1,3 in. | |
9.5 mm | |
-40 °F | |
15.2 mm | |
Silicone | |
60 psi | |
71 °C |