Learn More
CPC™ Schnellkupplungsanschlüsse und -einsätze, MPC-Serie
Diese Anschlüsse lassen sich mit einem einfachen Daumendruck auf den Riegel abtrennen. Die CPC™ Schnelltanschlüsse aus Kunststoff sind ideal für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten. Die Materialien Polycarbonat und Polysulfon weisen hervorragende Testergebnisse auf alle physikalisch-chemischen, zytotoxischen sowie extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteile auf.
Marke:  CPC™ 31311-22
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11700629
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Diese Anschlüsse lassen sich mit einem einfachen Daumendruck auf den Riegel abtrennen. Die CPC™ Schnelltanschlüsse aus Kunststoff sind ideal für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten. Die Materialien Polycarbonat und Polysulfon weisen hervorragende Testergebnisse auf alle physikalisch-chemischen, zytotoxischen sowie extrahierbaren und herauslösbaren Bestandteile auf
Die CPC-Kupplungen gewährleisten eine sichere Verbindungen und sind einfach zu bedienen — auch mit Handschuhen. Sie sind wiederverwendbar und dennoch wirtschaftlich genug, um ein Wegwerfen zu ermöglichen.
  • Material: Medizinisches ABS, Polycarbonat und Polysulfon
  • Schlauchgrößen: 1/4 und 3/8 Zoll Innendurchmesser (6,4 und 9,5 mm)
  • Fließrate: CV∽5,5 (79,25) max.
  • Ergonomischer Flügelverschluss
  • Hörbares Klicken, wenn angeschlossen
  • Polystyrol gemäß USP Klasse VI
  • Kann durch Autoklavieren, EtO, Elektro- oder Gammastrahlen sterilisiert werden
  • Die Kupplungshälften können bei Anschluss gedreht werden
  • Konischer Verbinder mit Stecktülle
  • BSE/TSE-freie Materialien
  • Zellkulturmedienverpackungen und Transferlinien
  • Entnahme und Sammlung
  • Pufferlösung
  • Schlauch-Sets
  • Urologie-Entwässerungs-/Entnahmesysteme
  • Hypo-/Hyperthermiedecken
Spezifikation
Spezifikation
USP Klasse VI, ADCF (frei von tierischen Komponenten)
9.5 mm
1,1 in.
9.5 mm
-40 °F
25 mm
Bernsteinfarben
149 °C
Autoklavierbar
Polysulfon
28 mm
Beutel und Schlauchleitungen für Zellkulturmedien, Zellernte- und Zellgewinnungsanwendungen
-40 °C
0,96 in.
300 °F
Schlauchverbinder-Buchse, inline, ohne Ventil
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CPC™ Schnellkupplungsanschlüsse und -einsätze, MPC-Serie > Polysulfon-Kupplungskörper, 3 /8 Zoll, weiblich