Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Adaptereinsatz aus Metall, mit Schnellkupplung, Außengewinde und Ventil
Ideal für die Verwendung mit Gas oder Flüssigkeiten
Marke: Cole-Parmer™ 31403-50
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die Schnellkupplungen aus Metall erfordern ein Fittinggehäuse und einen Einsatz mit der gleichen Durchflussgröße (separat bestellen).
- Vakuumbeständig bis 250 psi.
- Temperaturbereich: -40 bis +180 °F
Spezifikation
Schnellkupplungsanschluss | |
Ja | |
3.89 cm | |
-40 °C | |
1/4 Zoll | |
1/4 Zoll | |
180 °F |
Schnellkupplung x NPT(M)-Anschluss | |
Messing | |
-40 °F | |
1/4 Zoll | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
250 psi | |
82 °C |