Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Schnellkupplung mit Verbinder, aus Metall
Ideal für die Verwendung mit Gas oder Flüssigkeiten
29.00 CHF - 34.20 CHF
Spezifikation
Produkttyp Metall-NPT(M) Pipettenadaptergehäuse
Beschreibung Schnellkupplung x NPT(M)-Anschluss
Material Messing
Gesamtlänge (metrisch) 2.79 cm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
15437183
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
31403-05
1/8 Zoll
34.20 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15447183
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cole-Parmer™
31403-06
1/4 Zoll Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Schnellkupplungen aus Metall erfordern ein Fittinggehäuse und einen Einsatz mit der gleichen Durchflussgröße (separat bestellen).
  • Vakuumbeständig bis 250 psi.
  • Temperaturbereich: -40 bis +180 °F
Spezifikation
Spezifikation
Metall-NPT(M) Pipettenadaptergehäuse
Messing
-40 °F
250 psi
82 °C
Schnellkupplung x NPT(M)-Anschluss
2.79 cm
-40 °C
180 °F