Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Kupplungseinsatz mit Ventil für hohen Durchfluss
Artikelnummer. 15467173
Click to view available options
Schlauchanschluss:
1/2 in.
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15467173
Marke: Cole-Parmer™ 3131323
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Kupplungen erhöhen Anwenderfreundlichkeit und Sicherheit Ihrer wichtigsten Anwendungen zur Handhabung von Flüssigkeiten
  • Kupplungseinsatz für hohen Durchfluss.
  • Kupplungen gemäß USP-Klasse VI erfordern ein Kupplungsgehäuse und einen Einsatz (separat bestellen).
  • Kupplungsmaterial ist BSE-/TSE-frei.
  • Die Ventile schränken den Durchfluss ein, wenn die Kupplungshälften getrennt werden.
Spezifikation
Beschreibung Schnellkupplung x Anschluss
Material Polysulfon
Schlauchanschluss 1/2 in.
Sterilisationsmethode Autoklav oder Gamma
Produkttyp Kupplungseinsatz mit hohem Durchfluss, mit Ventil, Polysulfon, 1/2 in.-Anschluss mit Stufung