Learn More
CPC™ Polyschlauch-Einsätze ohne Zwinge, mit Absperrventil
Für die Verwendung in Laborgeräten, medizinischen und chirurgischen Instrumenten, Wasserleitungen, Lüftungssystemen und weiteren Anwendungen
Marke: CPC™ 06360-75
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Durchflussgrößen bis 0.37 Zoll (9.5 mm)
- Einfaches Trennen per Knopfdruck oder durch Abdrehen
- Chemikalien- und korrosionsbeständig, kompatibel mit Polyurethan, Polyethylen, Nylon, PVC, Silikon und anderen Schlauchmaterialien
- Aus weißem Azetal- oder mandelfarbenem Polypropylen, das für eine Vielzahl von Kupplungstypen verwendet oder angepasst werden kann
- Metallteile aus Edelstahl 316 (interne Federn, Ventile oder Daumenriegel)
- Wenn die Kupplung vollständig einrastet, ist ein Klicken zu hören.
- Die Einsätze sind in Durchflusskonfigurationen mit Durchgangs- oder Rückschlagventilen erhältlich
Die Durchflussgrößen für Gehäuse und Einsatz müssen übereinstimmen, die Innendurchmesser der Schläuche können jedoch unterschiedlich sein.
Spezifikation
Inline-Anschlusseinsatz mit Ventil, aus PTF | |
1.3 Bis 1.8 in. | |
6.4 mm | |
−40°C | |
0.72 in. | |
Weiß | |
180 °F |
Buna-N Dichtung | |
33 bis 45 mm | |
−40°F | |
18.2 mm | |
Absperrventile | |
120 psi | |
82 °C |