Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ DrumQuik PRO System Pro-Verbindungsstück
Die geschlossene Bauweise gewährleistet die Sicherheit Ihrer Anlage, schützt die Umwelt und Ihre Mitarbeiter in allen Phasen der Handhabung von Chemikalien
Marke:  Cole-Parmer™ 31608-20
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15437413
  • 203.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwenderfreundliche, ökonomische Lösung für die chemische Dispensierung.
  • Die langlebigen Materialien halten rauen Betriebsbedingungen stand.
  • Ideal für 5-Gallon-Kanister, 55-Gallon-Fässer und IBC.
  • Das DrumQuik PRO System ist eine einfache Lösung für Ihre chemischen Dispensierungsanforderungen.
  • Aufrechterhaltung eines geschlossenen Systems zum Schutz Ihrer Einrichtung, Betriebsumgebung und Mitarbeiter vor möglichen Gefahren durch chemische ausgetretene Flüssigkeiten und Dämpfe.
  • Einfacher Anschluss, robuste Bauweise und chemikalienbeständige Materialien: Diese Fittings eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Säuren und Laugen, landwirtschaftliche Flüssigkeiten, Reinigungs- und Sterilisationsmittel, Farben und Beschichtungen sowie Lebensmittelöle und Sirupe.
  • Die Basiskomponenten sind eine wiederverwendbare Schnellkupplung und ein Einweg-Trommeleinsatz, beide aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) in Lebensmittelqualität.
  • Bestellen Sie ein praktisches Dispensierkit, das alle erforderlichen Komponenten enthält, oder passen Sie Ihr System individuell mit einzelnen Komponenten an.
  • Kupplungsgehäuse und -stopfen passen zu allen aufgeführten Trommeleinsätzen.
Spezifikation
Spezifikation
Pro Adapter,1 /2 Zoll NPTF x3/8 Zoll AD
Polypropylen
0 °C
10 gpm bei weniger als 2 psid (0.14 bar) Druckabfall
135 °F
Druck x NPT(F)
32 °F
1/2 x 3/8 in.
45 psi
57 °C