Learn More
CP-10447, TRC
Artikelnummer. 30006954
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006954 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30006954 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC78120010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CP-10447
CAS 843-93-6
Summenformel C16 H13 Br N2 O
Menge 10 mg
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 3-(4-bromo-2-methylphenyl)-2-methyl-, 4(3H)-Quinazolinone, 3-(4-bromo-o-tolyl)-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), CP 10447, CP-10447
InChI-Formel InChI=1S/C16H13BrN2O/c1-10-9-12(17)7-8-15(10)19-11(2)18-14-6-4-3-5-13(14)16(19)20/h3-9H,1-2H3
SMILES CC1=Nc2ccccc2C(=O)N1c3ccc(Br)cc3C
IUPAC-Name 3-(4-Brom-2-Methylphenyl)-2-Methylquinazolin-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 329.19
Formelmasse 328.0211