Learn More
Tocris Bioscience™ CP 100356 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18054462
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18054462 50 mg 50 Milligramm
18045342 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18054462 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4193/50
Vorräte auffüllen und diesen Sommer sparen
Verwenden Sie den Aktionscode 27950
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
P-gp inhibitor
High affinity P-glycoprotein (P-gp) inhibitor (Ki values are 58 and 94 nM for mouse Pgp1a and Pgp1b isoforms). Inhibits calcein-AM uptake in MDR1-transfected MDCKII cells (IC50 = 0.5 μM) and prazosin transport in BCRP-transfected MDCKII cells (IC50 = 1.5 μM). Displays weak or no inhibitory activity against MRP1, OATP1B1 and several major human P450 enzymes (IC50 > 50 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142715-48-8
Summenformel C31H37ClN4O6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CP 100356 hydrochloride
Menge 50 mg
Formelmasse 597.1
Reinheit >98%
Molekulargewicht 597.109