Learn More
Abnova™ COX7C (Human) Recombinant Protein
Human COX7C full-length ORF ( AAH07498, 1 a.a. - 63 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00001350-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16136564
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MLGQSIRRFTTSVVRRSHYEEGPGKNLPFSVENKWSLLAKMCLYFGSAFATPFLVVRHQLLKT
Spezifikation
Spezifikation
AAH07498
cytochrome c oxidase subunit VIIc
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
1350
Wheat germ expression system
10 μg
COX7C