Learn More
Cole-Parmer™ BEHAELTER 18/9-STAHL 1,2L + DECKEL DECKEL
Catalog Number 11717984
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
75 ml
Aufbewahren einer Vielzahl an Proben in diesen Flaschen aus Borosilikatglas Cole-Parmer™ Behälter mit Deckel bestehen aus hochkorrosionsfestem Edelstahl mit glatter Oberfläche für eine einfache Reinigung. Der inbegriffene Deckel hält Schmutz und andere Verunreinigungen fern.
  • Nicht korrosiver Edelstahlbehälter mit Deckel
  • Beständig gegen Temperaturen bis 182 °C
Verschlussmaterial Edelstahl
Verschlusstyp Abdeckung
Durchmesser (metrisch) 10,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5,5 in.
Höhe (metrisch) 13,9 cm
Produkttyp Behälter mit Deckel
Kapazität (metrisch) 75 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 25 oz.
Durchmesser (angloamerikanisch) 4 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Lagerung im Labor
Enthält Deckel
Höhe (metrisch) mit Verschluss 14 cm
Material Edelstahl
Max. Temperatur (metrisch) 182 °C
Gewicht (metrisch) 0,8 kg
Form Rund