Beschreibung
- Robust und leicht
- Elastischer Gesichts-, Handgelenk-, Taillen- und Fußgelenkbereich
- Antistatische Behandlung auf der Außenseite
- Genähte externe Nähte in Gelb für die visuelle Identifizierung und Unterscheidung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | 2XL |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Weiß |
| Knöchelform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Haubenausführung | 2-teilig |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Saumtyp | Genäht |
| Schutzartklasse | Kategorie III, Typ 5 und 6 |
| Mehr anzeigen |