Learn More
DuPont™ Tyvek 200 Easysafe Kapuzenoverall
Artikelnummer. 15340541 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15340541 XL 1 Stück
15310541 S 1 Stück
15320541 M 1 Stück
15330541 L 1 Stück
15360541 3XL 1 Stück
15350541 2XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15340541 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D14886064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.60 CHF
    5.06 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.54 CHF
    23% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Angemessener Barriereschutz vom Typ 5 und 6, und durchlässig für Luft und Feuchtigkeitsdämpfe. DuPont™ Tyvek™ 200 Easysafe Overalls mit Kapuze bestehen aus einem neuen und einzigartigen, optimierten Polyethylen-Vliesstoff, der weicher ist und eine offenere Struktur als Tyvek™ 500 und 600 hat.
  • Robust und leicht
  • Elastischer Gesichts-, Handgelenk-, Taillen- und Fußgelenkbereich
  • Antistatische Behandlung auf der Außenseite
  • Genähte externe Nähte in Gelb für die visuelle Identifizierung und Unterscheidung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe XL
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Knöchelform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 2-teilig
Verschlusstyp Reißverschluss
Saumtyp Genäht
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 5 und 6
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1
Größe (metrisch) Brustkorb 108 bis 116 cm